Learn More
Sodium Tetraborate Decahydrate, Reagent Grade, ≥99.5%, Honeywell™
Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Drum with inliner
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 1575°C |
| Nom chimique ou matériau | Sodium tetraborate decahydrate |
| Point de fusion | 62°C |
| Couleur | Colorless |
| pH | 9 to 10 (at 20°C) |
| Forme physique | Solid |
| Quantité | 500 g |
| Formule linéaire | Na2B4O7 · 10H2O |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Poids de la formule | 381.37g/mol |
| Afficher plus |