Learn More
Tétracyanoplatine(II) de sodium hydraté, Premion™, 99,95 % (pureté du métal), Pt 48,4 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11393988
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
Code produit. Quantité unitSize
11393988 1 g 1g
11303998 5 g -
2 options
Code produit. 11393988
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 040400.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 699012-94-7
Formule moléculaire C4N4Na2Pt
Poids moléculaire (g/mol) 345.13
Numéro MDL MFCD00798527
Clé InChI WOIFBVMIVVRIIE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme disodium tetracyanoplatinumdiuide hydrate, sodium tetracyanoplatinate ii hydrate, premion
CID PubChem 16217382
Nom IUPAC Disodium;platine(2+);tétracyanide;hydrate
SMILES [Na+].[Na+].N#C[Pt++](C#N)(C#N)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium tetracyanoplatinate(II) hydrate
Point de fusion (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 1 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Poids de la formule 345.14 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.95%
Qualité Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 48.4% min.