Learn More
Sodium Thiocyanate, ≥98.0% (on dried basis, AT), Honeywell™
Code produit. p-7120836 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
250g
50g
Code produit. 15636870
Marque: Honeywell Research Chemicals 7193850G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Purum p.a.,≥98.0% (on dried basis, AT)
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 540-72-7
Formule moléculaire CNNaS
Poids moléculaire (g/mol) 81.07
Numéro MDL MFCD00011123
Clé InChI VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
CID PubChem 516871
ChEBI CHEBI:30952
SMILES [Na+].[S-]C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium thiocyanate
Quantité 50 g
Formule linéaire NaSCN
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3594965
Nom IUPAC sodium;thiocyanate
Poids de la formule 81.07g/mol
Pourcentage de pureté ≥98.0% (on dried basis, AT)
Conditionnement Flacon poly