Learn More
Sodium Thiocyanate, 98 to 102% (titration), Reagent Grade, Honeywell™
Code produit. p-7120837 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
3 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
250g
3kg
Code produit. 15648110
Marque: Honeywell Research Chemicals S7757250G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Reagent Grade, 98-102% (titration)
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 540-72-7
Formule moléculaire CNNaS
Poids moléculaire (g/mol) 81.07
Numéro MDL MFCD00011123
Clé InChI VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
CID PubChem 516871
ChEBI CHEBI:30952
SMILES [Na+].[S-]C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium thiocyanate
Point de fusion 308°C
Couleur Colorless
Forme physique Solid
Quantité 250 g
Formule linéaire NaSCN
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3594965
Nom IUPAC sodium;thiocyanate
Poids de la formule 81.07g/mol
Pourcentage de pureté 98 to 102% (titration)
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Densité 1,76 g/cu.cm at 20°C