Learn More
Sodium Thiocyanate, ≥98%, (ACS Reagent Grade), MP Biomedicals
Code produit. 11406841 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Code produit. 11406841
Marque: MP Biomedicals 0219877180
Chemical Identifiers
CAS 540-72-7
Formule moléculaire CNNaS
Poids moléculaire (g/mol) 81.07
Numéro MDL MFCD00011123
Clé InChI VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
CID PubChem 516871
ChEBI CHEBI:30952
Nom IUPAC sodium cyanosulfanide
SMILES [Na+].[S-]C#N
Specifications
Nom chimique ou matériau Sodium Thiocyanate
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage ≥98%
Poids de la formule 81.1
Qualité Réactif ACS