Learn More
Thiocyanate de sodium, 98+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50kg
500g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium thiocyanate |
| Point de fusion | 287.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre cristalline ou cristaux et gros morceaux |
| Quantité | 500 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% min. (Argentometry) |
| Formule linéaire | NaSCN |
| Fieser | 01,1105 |
| Merck Index | 15, 9480 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 1390g/L (21°C). Other solubilities: soluble in alcohol, freely soluble in acetone |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium thiocyanate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.