Learn More
Thiocyanate de sodium, Honeywell Fluka™
Code produit. 15612740 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
Code produit. 15612740
Marque: Honeywell-Fluka 251410100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Réactif ACS,≥98,0%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 540-72-7
Formule moléculaire CNNaS
Poids moléculaire (g/mol) 81.07
Numéro MDL MFCD00011123
Clé InChI VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
CID PubChem 516871
ChEBI CHEBI:30952
Nom IUPAC sodium;thiocyanate
SMILES [Na+].[S-]C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Thiocyanate
Quantité 100 g
Formule linéaire NaSCN
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3594965
Informations sur la solubilité Soluble in water, 1,000 g/L at 20°C
Poids de la formule 81.07g/mol
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Réactif ACS