Learn More
Thiosulfate de sodium, solution étalon 0,1 N, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4258723 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
Code produit. 10173600
Marque: Thermo Scientific Acros 124270010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7772-98-7 | Na2O3S2 | 158.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction, solution étalon volumétrique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium thiosulfate
CAS 7772-98-7, 7732-18-5
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 1 L
Formule moléculaire Na2O3S2
Formule linéaire Na2S2O3
Numéro MDL MFCD00003499
Merck Index 15, 8821
Synonyme sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
Clé InChI AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Nom IUPAC disodium pentahydrate sulfanidesulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 158.10
CID PubChem 24477
Poids de la formule 158.11
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,0950 à 0,1050 N (20°C)