Learn More
Solution de thiosulfate de sodium 0,1 M (0,1 N), concentré standard NIST, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical™
Code produit. 10558240 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 ampoule
Conditionnement:
1 ampoule
Code produit. 10558240
Marque: Fisher Chemical J/7950C/05
Demander un format en vrac ou personnalisé
Solution de thiosulfate de sodium 0,1 M (0,1 N), concentré standard NIST, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical, quantité : 1AMP, conditionnement : Ampoule, point d’ébullition : 100°C, incolore, numéro MDL : 3499, forme physique : Liquide
Pour l’analyse volumétrique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Incolore
CAS 7772-98-7
Point d’ébullition 100°C
Formule moléculaire Na2O3S2
Numéro MDL MFCD00003499
Clé InChI AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Nom IUPAC Sulfanidesulfonate de pentahydrate disodique
Poids moléculaire (g/mol) 158.10
Conditionnement Ampoule
Quantité 1 ampoule
Forme physique Liquide