Learn More
Solution de thiosulfate de sodium
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
Conditionnement:
1L
5L
Description
Sodium thiosulfate solution 1M-1N
• Certifiée NIST, prête à l'emploi pour la volumétrie
• Certifiée NIST, prête à l'emploi pour la volumétrie
Spécification
Spécification
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 100°C |
| Point de fusion | 0°C |
| Composition | 248.18 g Na2S2O3.5H2O / l H2O = 1 N (± 0.002/20°C) |
| Densité | 1.12g/mL |
| Informations sur la solubilité | Soluble dans l’eau |
| Odeur | Odorless |
| pH | 8 to 9 |
| Quantité | 1 L |
| Forme physique | Liquide |