Learn More
Oxyde d’étain(IV) et de sodium hydraté, réactif, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11381549
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 11381549
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 014021.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 12058-66-1 | Na2O3Sn | 212.69 g/mol
Sodium tin(IV) oxide is used as a mordant, fire retardant textiles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12058-66-1
Formule moléculaire Na2O3Sn
Poids moléculaire (g/mol) 212.69
Numéro MDL MFCD00014241
Clé InChI TVQLLNFANZSCGY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium stannate, sodium tin oxide, tin sodium oxide, sodium stannate iv, disodium tin trioxide, unii-jc8111zn4w, stannate sno32-, disodium, disodium stannate, disodium dioxido oxo tin, natriumstannat
CID PubChem 25501
SMILES [Na+].[Na+].[O-][Sn]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium tin(IV) oxide hydrate
Point de fusion 140°C (decomposition)
Forme physique Cristalline
Quantité 100 g
Merck Index 14,8677
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Nom IUPAC oxo(dioxydo)étain de disodium
Poids de la formule 212.67 (Anhydrous)
Qualité Réactif
Odeur Odorless
Sensibilité Air Sensitive
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium tin(IV) oxide hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium tin(IV) oxidehydrate