Learn More
Sodium tungstate dihydraté, 99+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10144740 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5g
Code produit. 10144740
Marque: Thermo Scientific Acros 207621000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10213-10-2 | Na2O42H2O | 329.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Réactif d’oxydation pour analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10213-10-2
Formule moléculaire Na2O42H2O
Poids moléculaire (g/mol) 329.85
Numéro MDL MFCD00149190
Clé InChI WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium tungstate dihydrate, sodium tungstate, dihydrate, unii-x1f4ny6u13, tungstic acid, sodium salt, dihydrate, tungstic acid sodium salt dihydrate, tungstic acid sodium salt, disodium dihydrate tungstate, sodium tungstate vi dihydrate, na2o4w.2h2o, na2wo4.2h2o
CID PubChem 150191
ChEBI CHEBI:63939
Nom IUPAC dioxo(dioxydo)tungstène de sodium dihydraté
SMILES O.O.[O-][W](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium tungstate dihydrate
Note relative au nom p.a.
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline de flocons
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99% min
Formule linéaire Na2WO4·2H2O
Fieser 15,295
Merck Index 15,8826
Informations sur la solubilité Solubility in water: 730g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol and acids
Poids de la formule 329.85
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en verre
Densité 4.18
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium tungstate dihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium tungstate, Sodium tungstate dihydrate