Learn More
Thermo Scientific™ Portoirs vides SoftFit-L™ à utiliser avec les inserts de recharge SoftFit-L et les tours de système de recharge
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pointe de pipette de 20 μl, Pointe de pipette de 200 μl, Pointe de pipette de 300 μl
Rainin LTS LiteTouch
Compatibilité:
Portoir vide pour inserts de pointes de 20 μl, 200 μl et 300 μl
Portoir à charnière vide à utiliser avec les inserts de recharge et les tours du système de recharge pour pointes de pipette SoftFit L 1 000 et 1 200
Quantité:
10 racks / sachet, 5 sachets / Boîte
8 racks / sachet, 4 sachets / Boîte
Conditionnement:
10 pièces
8 pièces
Description
Les portoirs vides Thermo Scientific™ART SoftFit-L™, utilisés conjointement avec les tours et les inserts de recharge SoftFit-L, offrent une option de conditionnement respectueuse de l’environnement avec moins de déchets en plastique que les portoirs traditionnels. Compatibles avec les inserts de recharge et les tours de recharge ART SoftFit-L.
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Énergie renouvelable
Spécification
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
Modèle | SoftFit L Rack |
Compatibilité | Portoir vide pour inserts de pointes de 20 μl, 200 μl et 300 μl |
Quantité | 10 racks / sachet, 5 sachets / Boîte |
Type de produit | Rack de pointes de pipettes |
À utiliser avec (équipement) | Pointe de pipette de 20 μl, Pointe de pipette de 200 μl, Pointe de pipette de 300 μl |
Gamme de produits | ART SoftFit |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Mbp Molecular Bio Products
Des économies considérables sur les Essentiels de Manipulation de Liquides
Unlock Precision : Les meilleures pipettes et astuces en promotion !Code promotionnel: 24081Expire: 2025-12-31
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Portoirs vides SoftFit-L™ à utiliser avec les inserts de recharge SoftFit-L et les tours de système de recharge >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu