Learn More
Hamilton™ Pipette multicanaux à volume réglable SoftGrip™
Code nomenclature Nacres: NB.01
Click to view available options
Volume (métrique):
30 à 300 μl
5 à 50 μl
Couleur:
Grès
Rouge brique
Nombre de canaux:
8
12
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Large éventail de volumes disponibles
- 8 ou 12 canaux
- Le levier de l’éjecteur de pointes long et unique ainsi que le corps inférieur mobile peuvent être tournés complètement sur 360° par rapport au manche
- Réglage du volume isolé de sorte qu’il n’est pas nécessaire de disposer d’un mécanisme de verrouillage pour éviter un réglage accidentel du volume
- Clé d’étalonnage universelle qui réduit le besoin de services d’étalonnage coûteux
- Le codage et l’étiquetage des couleurs uniques indiquent clairement le volume des pipettes
Spécification
Spécification
Précision | ±1,00 %, ±0,50 % |
Pointes compatibles | 12 canaux |
Autoclavable | Autoclavable |
Couleur | Grès |
Nombre de canaux | 12 |
Gamme de produits | SoftGrip™ |
Type | Pipette multicanaux à volume réglable |
Volume (métrique) | 5 à 50 μl |
Quantité | 1/Paquet |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hamilton™ Pipette multicanaux à volume réglable SoftGrip™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu