Learn More
Memmert™ Logiciel Atmocontrol, licence de base pour 1 unité, doc. Iq/Oq Disponible en allemand et en anglais, pour Un110Pa
Le logiciel Memmert™ AtmoCONTROL répond aux exigences relatives à l’utilisation d’ensembles de données stockés électroniquement et de signatures électroniques.
Marque: Memmert™ UN110paFDAQ1
2559.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Logiciel AtmoCONTROL conforme aux spécifications de la FDA
- Répond aux exigences relatives à l’utilisation des ensembles de données stockées électroniquement et des signatures électroniques comme indiqué dans la réglementation 21 CFR Partie 11 de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis
- Licence de base pour le contrôle d’une unité
- Les documents QI/QO respectifs sont disponibles en allemand et en anglais (sans supplément)
Spécification
Réglementation 21 CFR Partie 11 de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis | |
Modèles U, UF, TS, UNpa, S, I, ICP, IPP, IPS, HPP, ICH, 30, 55, 75, 110, 160, 260, 400, 450, 750, 106 | |
Logiciel |
Vidéos
-
Memmert AtmoCONTROL (EN)
-
Memmert ControlCOCKPIT (EN)
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Memmert™ Logiciel Atmocontrol, licence de base pour 1 unité, doc. Iq/Oq Disponible en allemand et en anglais, pour Un110Pa >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu