Learn More
Thermo Scientific™ Plaques SPE SOLA™
Les plaques d’extraction en phase solide innovantes Thermo Scientific™ SOLA™ offrent des extraits d’échantillons propres et hautement reproductibles avec un volume d’élution plus faible, qui permet une plus grande sensibilité, une meilleure fiabilité et de faire des économies.
Marque: Thermo Scientific™ 60509-004
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
Obtenez des extraits d’échantillons propres et hautement reproductibles, à de faibles volumes d’élution grâce aux plaques d’extraction en phase solide (SPE) Thermo Scientific™ SOLA™. L’amélioration des performances se traduit par une meilleure confiance dans les résultats d’analyse et la réduction des coûts, sans compromettre la facilité d’utilisation ni nécessiter le développement de méthodes complexes. Grâce à une conception innovante et unique sans fritté, les plaques de SPE SOLA garantissent des performances inégalées, notamment :
- Des niveaux de reproductibilité plus élevés
- Des volumes d’élution plus faibles
- Des extraits d’une plus grande propreté
À propos des plaques à 96 puits SPE SOLA
Les plaques SPE SOLA donnent d’excellents taux de récupération, même avec de faibles volumes de solvants d’extraction, ce qui résulte en un analyte plus concentré et une plus grande sensibilité. Vous réaliserez également un gain de temps et des économies supplémentaires grâce à un temps de séchage des échantillons plus faible et à une réduction de la consommation de solvants.
Types de phases
- Phase inverse hydrophobe (HRP), échangeur de cations forts (SCX)
- Échangeur d’anions forts (SAX), échangeur de cations faibles (WCX)
- Échangeur d’anions faibles (WAX)
Poids du lit
- Format de plaque à 96 puits de 10 mg/2 ml
- Format de plaque à 96 puits de 30 mg/2 ml
Les produits SOLA sont également disponibles en cartouches.
Spécification
Plaque à 96 puits SPE SOLA WCX 30 mg/2 ml | |
Applications bioanalytiques - Rétention par échange d’ions forts de composés basiques forts. La charge absorbée peut être activée ou désactivée. Rétention de phase inverse complémentaire des composés neutres. | |
Échangeur de cations faible en mode mixte, polymère | |
2 ml |
30 mg | |
SOLA | |
Plaque SPE à 96 puits |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.