Learn More
Thermo Scientific™ Solaris 2000 R Small Incubated and Refrigerated Benchtop Orbital Shaker
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific™ Solaris Incubated and Refrigerated Benchtop Shakers have an intuitive touch screen display, programmability, and multi-language support. Peltier technology provides refrigerant-free cooling with quiet operation.
9768.60€ - 10351.50€
Spécification
Orbite 25 mm
Capacité de charge (métrique) 16 kg
Vitesse de rotation 15 à 525 tr/min, ±1 tr/min
Alimentation électrique 100–240 V, 50/60 Hz
Tension 100–240 V, 50/60 Hz
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Comprend Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Comprend Prix Quantité et disponibilité  
17899484
GREENER_CHOICE
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
SK2002
Platform
9768.60€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
17889484
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
SK2002CPKG
Platform, Clamp Starter Kit
10351.50€
1 kit
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
17879484
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
SK2002MPKG
Platform, Adhesive Mats
9818.85€
1 kit
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
25 mm
15 à 525 tr/min, ±1 tr/min
100–240 V, 50/60 Hz
Orbital
35 lb.
12 x 14 in.
Touchscreen
CFC free
16 kg
100–240 V, 50/60 Hz
5°C à 60°C
Agitateur
CE Cert, UL (Canada/US) File E311968, UK Mark
Solaris SK2000 R
Standard Warranty includes 2 years labor, 5 years parts, and 10 years on the drive mechanism
Less hazardous, energy efficient
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Solaris 2000 R Small Incubated and Refrigerated Benchtop Orbital Shaker