Learn More
METTLER TOLEDO™ Solutions pour l’ISE combinée perfectION™
Électrolytes de référence pour électrodes sélectives d’ions.
135.00€ - 183.00€
Spécification
Type de produit | Combined ISE Solution for perfectION |
---|
Code produit | Marque | Type de solution de remplissage | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de solution de remplissage | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12681296
|
METTLER TOLEDO™
51344755 |
Électrolyte Fion perfectION Électrolyte F | Électrode perfectION : Nitrate |
135.00€
300mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12651296
|
METTLER TOLEDO™
51344752 |
Électrolyte C Électrolyte CIon perfectION | Électrode perfectION : Argent |
183.00€
300mL |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12641296
|
METTLER TOLEDO™
51344751 |
Électrolyte B Électrolyte BIon perfectION | Électrode perfectION : Chlorure, cyanure, plomb ou argent / sulfure |
147.00€
300mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12671296
|
METTLER TOLEDO™
51344754 |
Électrolyte EIon perfectION Électrolyte E | Électrode perfectION : Potassium |
160.00€
300mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12661296
|
METTLER TOLEDO™
51344753 |
Électrolyte DIon perfectION Électrolyte D | Électrode perfectION : Cuivre ou iodure |
140.00€
300mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Solution de remplissage de référence.
- Pour les électrodes combinées sélectives d’ions perfectION
- 5 x 60 ml (chacun)
- Électrolyte ionique A (calcium, fluorure)
- Électrolyte ionique B (chlorure, cyanure, plomb, argent / sulfure)
- Électrolyte ionique C (argent)
- Électrolyte ionique D (cuivre, iodure)
- Électrolyte ionique E (potassium)
- Électrolyte ionique F (nitrate)
Spécification
Combined ISE Solution for perfectION |