Learn More
Ansell™ Gants immergeables en nitrile rouges Solvex™ série 37-900
Code produit. 12425170 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
Code produit. 12425170
Marque: Ansell™ 37900110BP
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offre une plus grande résistance et une meilleure résistance chimique. Les gants immergeables en nitrile rouges Ansell SolvexTM série 37-900 définissent de nouvelles normes pour des performances mécaniques, avec une résistance inégalée à l’abrasion et à la perforation, presque deux fois plus élevée que le nitrile actuel.
  • Surpasse tous les nitriles existants dans les tests de perméation
  • Chaque gant a subi un test individuel de pression d’air
  • Chaque gant a été soumis à un test d’étanchéité
  • Certifié ISO 9001
  • Normes de sécurité supérieures pour la manipulation chimique à haut risque
  • Idéal pour le raffinage du pétrole et de l’essence, l’analyse en laboratoire, le nettoyage et l’industrie de l’impression
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Nitrile
Matériau de la manchette Nitrile
Applications Industrial
Couleur Red
Cut Resistance Rating Niveau 0
Laboratory/Cleanroom Use Oui
Latex Free Yes
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 0.0165 in.
Palm Thickness (Metric) 0.42 mm
Type de produit Gants pour immersion
Dimensions 11
Épaisseur (impériale) 0.0165 in.
Épaisseur (métrique) 0,42 mm
Couleur de manchette de gant Rouge
Type de manchette de gant Structuré
Matériau de revêtement Floqué
Quantité 1 paire
Résistant à Résistance à l’abrasion et aux perforations, et résistance chimique
Séries 37-900