Learn More
Ansell™ Gants immergeables en nitrile rouges Solvex™ série 37-900
Code produit. 12495160 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
Code produit. 12495160
Marque: Ansell™ 37900080BP
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offre une plus grande résistance et une meilleure résistance chimique. Les gants immergeables en nitrile rouges Ansell SolvexTM série 37-900 définissent de nouvelles normes pour des performances mécaniques, avec une résistance inégalée à l’abrasion et à la perforation, presque deux fois plus élevée que le nitrile actuel.
  • Surpasse tous les nitriles existants dans les tests de perméation
  • Chaque gant a subi un test individuel de pression d’air
  • Chaque gant a été soumis à un test d’étanchéité
  • Certifié ISO 9001
  • Normes de sécurité supérieures pour la manipulation chimique à haut risque
  • Idéal pour le raffinage du pétrole et de l’essence, l’analyse en laboratoire, le nettoyage et l’industrie de l’impression
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001, CATÉGORIE III, EN 374 ANKL, EN 388 4102
Classification EPI catégorie III
Applications Industrial
Couleur Rouge
Laboratory/Cleanroom Use Oui
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 0.0165 in.
Palm Thickness (Metric) 0.42 mm
Type de produit Gants de qualité optimale
Dimensions 8
Épaisseur (impériale) 0.0165 in.
Épaisseur (métrique) 0,42 mm
Type de manchette de gant Structuré
Quantité 12/boîte
Résistant à Protection contre les liquides et les produits chimiques
Séries 37-900
Longueur (métrique) 380 mm