Learn More
Thermo Scientific™ Sachet de culture cellulaire Sorvall X1 Pro, 120-240 V TX-400
Ne perdez pas de temps à trouver les bons numéros de référence pour votre application ! Le kit de centrifugeuse spécifique à une application garantit une commande pratique et rapide de tous les composants nécessaires à l’exécution d’un protocole spécifique.
Marque:  Thermo Scientific™ 75016028
Informations supplémentaires : Poids : 97.00000kg
Code produit. 17112459
  • 11745.00€ / 1 kit
Expédition estimée: 02-07-2024
Description
Ne perdez pas de temps à trouver les bons numéros de référence pour votre application ! Le kit de centrifugeuse spécifique à une application garantit une commande pratique et rapide de tous les composants nécessaires à l’exécution d’un protocole spécifique. Lancez 16 tubes coniques de 50 ml sous des couvercles certifiés pour confinement biologique. Contient une centrifugeuse, un rotor TX-400, des godets, des couvercles de confinement biologique, des adaptateurs pour tubes coniques de 50 ml (capacité maximale 16 x 50mL), un adaptateur pour tube conique de 15 ml (capacité maximale 36 x 15 ml).
  • Facilité d’utilisation :
    • Les commandes intuitives simplifient l’utilisation et fournissent des informations détaillées sur un grand nombre de paramètres de fonctionnement et de statuts de traitement afin d’optimiser les performances.
    • La conception industrielle moderne prend en charge l’amélioration continue de l’ergonomie de chargement du rotor, de la sécurité de l’utilisateur et des certifications actuelles nécessaires
    • Le couvercle à fermeture motorisée peut être abaissé d’un doigt pour une fermeture et un verrouillage en toute simplicité, quelle que soit la hauteur de paillasse.
    Système de rotor Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III :
    • Le système de verrouillage sécurisé permet d’installer et de remplacer les rotors par simple pression sur un bouton-poussoir.
    • Il permet de passer rapidement d’une application à l’autre.
    • Il permet également d’accéder facilement à la cuve du rotor pour un nettoyage rapide, un environnement de travail plus sain et une plus grande longévité de l’appareil.
    Système de fermeture étanche des godets Thermo Scientific™ ClickSeal™ :
    • Cette solution de confinement biologique offre une fermeture étanche d’une simple pression ; plus de bouchons à visser ni de pinces complexes.
    • Ce système peut s’ouvrir et se fermer d’une seule main gantée.
    • Le système dispose de la certification du CAMR™ à Porton Down, Royaume-Uni.
    Technologie Thermo Scientific™ SMARTSpin™ :
    • Ce système avancé de gestion des rotors optimise l’accélération, la décélération et la détection de balourd pour chaque type de rotor et de nacelle.
    • Sa technologie optimise la sécurité et les séparations.
    Conception à faible encombrement :
    • Cette centrifugeuse compacte optimise l’espace de travail et sa forme incurvée et sa hauteur ergonomique permettent de charger et décharger les échantillons et de nettoyer l’appareil très facilement.
    Efficacité énergétique :
    • Réduisez votre consommation électrique de 40 % sur les protocoles standard (séparation des constituants du sang ou traitement de tubes coniques).
Spécification
Spécification
Moteur direct à profil bas et à induction sans balais, à profil bas avec sélection de 9 accélérations, 10 taux de décélération
Numéros de référence en en paquet 75009220 (centrifugeuse),75003181 (rotor),75003655 (kit de godets), 75003656 (couvercles), 75003682 (kit d’adaptateurs), 75003683(kit d’adaptateurs)
Gamme de centrifugeuse à usage général