Learn More
Cytiva Milieux de chromatographie SOURCE™ 30S
Échangeur de cations chimiquement stable pour la purification par polissage haute résolution des protéines, peptides et oligonucléotides
Marque: Cytiva 17-1273-01
Code nomenclature Nacres: NC.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.13000kg
Description
- Granulométrie moyenne : 30 μm
- Ligand : groupe des sulfonates
- Matrice : polystyrène / divinylbenzène
- Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 2 à 13
- Disponible en flacon de 50 ml
Spécification
50 ml | |
Stable dans les tampons échangeurs d’ions courants | |
Milieu de chromatographie source 30 S | |
30 μm | |
10 cm | |
PS / divinylbenzène | |
20°% d’éthanol, 0,2°M d’acétate de sodium |
Pour la purification par polissage haute résolution des protéines, des peptides et des oligonucléotides | |
4°C à 30°C | |
2000 cm/Hoμr | |
3,93 in | |
1000 kPa | |
2 à 13 | |
Groupe des sulfonates |