Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5 mm de dia. ext. Tubes RMN économiques à paroi fine
Conçus pour une utilisation de routine avec tous les spectromètres RMN, les tubes RMN Wilmad économiques s’adaptent parfaitement à n’importe quelle turbine d’agitation et ne présentent aucun bruit de fond RMN
Marque: Wilmad-LabGlass™ 66700-9575
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.04310kg
Alert:
Il est déconseillé d’utiliser des bouchons avec des échantillons dissous dans du chloroforme-d ou de l’acétone-d6.
Description
Fabriqué dans un établissement certifié ISO 9001:2008 situé aux États-Unis- Meilleure tolérance sur diamètre extérieur du marché et paroi 30 % plus épaisse que les produits concurrents
- Les valeurs de courbure et de concentricité indiquées correspondent à la mesure complète (TIR ou Total Indicator Reading)
- Qualité assurée par une inspection visuelle et physique à 100 %, dimensions et défauts de surface compris
- En verre borosilicaté ; Conforme à la norme ASTM E438 relative au verre de classe B, type 1 ; Appellation N51A
- Le refroidissement / chauffage de ces tubes peut entraîner un risque de casse ; Pour les expériences RMN impliquant un refroidissement, un chauffage, des échantillons biologiques, des techniques multidimensionnelles, multi-noyaux ou des techniques de polarisation nucléaire dynamique, se reporter aux Tubes RMN de précision Wilmad.
Spécification
3,8 µm | |
178 mm | |
4,1 mm | |
7 po | |
WG-1242-7-5 |
2,5 µm | |
4,947±0,019 mm | |
700 MHz | |
0,43 mm |