Learn More
Bel-Art™ Armoires à dessication standard SP Scienceware™ Secador™ : Modèles horizontaux
Un environnement sec et bloquant de la lumière UV
821.89€ - 1015.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Modèle d’armoire | Horizontal |
Matériau | Copolyester |
Modèle de porte | Joint et charnière en bas |
À utiliser avec (application) | Stockage simple et fiable des produits sensibles à la lumière et à l’humidité, bloque 99 % des UV, utilisé avec le desséchant jetable ou réutilisable 420450250 |
Code produit | Marque | Couleur | Type d’étagère | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Type d’étagère | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11377184
|
Bel-Art™
F42074-0000 |
Transparent | Perforé réglable |
1015.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10178751
|
Bel-Art™
F42074-0006 |
Transparent avec bouchons bleus | Ventilé, réglable |
821.89€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11802732
|
Bel-Art™
F42074-0007 |
Bleu avec porte transparente | Ventilé, réglable |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
La conception élégante et la structure robuste de la gamme Secador d’armoires à dessiccation garantissent un stockage simple et fiable des produits sensibles à l’humidité et à la lumière.
- La structure en copolyester Durastar™ filtre 99 % des UV et résiste à la coloration, aux craquelures et aux attaques chimiques
- Les modèles de couleur ambrée réduisent la pénétration de la lumière visible de plus de 50 % et conviennent donc parfaitement au stockage de matériaux photosensibles, comme les réactifs, les étalons analytiques et les composés étudiés
- Les grandes portes optimisent l’accès à l’espace intérieur et sont dotées d’une conception hermétique brevetée avec loquets et boucles de sécurité pour cadenas ou sceaux d’inviolabilité
- Les étagères perforées facilitent la circulation d’air sec ; Le dessiccant trouve sa place sous l’étagère inférieure
- L’hygromètre facile à consulter se trouve sur le devant de la porte
- L’armoire horizontale 4.0 est plus large, moins haute et pourvue d’une porte à ouverture vers le bas, comme celle d’un four
- Brevets américains : 6,834,920 ; 7,318,630 et D474,626
Dimensions
- Secador 1.0 : volume interne de 0,74 pi3, 16,3 x 13,4 x 8,4 (L x l x H)
- Secador 2.0 : volume interne de 1,16 pi3, 16,3 x 13,4 x 12,4 (L x l x H)
- Secador 3.0 : volume interne de 1,55 pi3, 16,3 x 13,4 x 16,4 (L x l x H)
- Secador 4.0 : volume interne de 1,87 pi3, 16,3 x 13,4 x 20,4 (L x l x H)
Informations sur la commande
Des étagères de rechange sont disponibles : Étagère de rechange pour armoires 4.0 horizontales, réf. fabricant n°420740001 ou étagère de rechange pour armoires 1.0, 2.0, 3.0 ou 4.0 verticales, réf. fabricant Réf. 420741001. À utiliser avec les cartouches de dessiccant, réf. fabricant n°420450250, 420450200, 420480100.
Spécification
Non autoclavable | |
Copolyester | |
Stockage simple et fiable des produits sensibles à la lumière et à l’humidité, bloque 99 % des UV, utilisé avec le desséchant jetable ou réutilisable 420450250 | |
4,0 | |
Produits chimiques, taches et craquelures | |
8,9 in | |
16,4 in | |
16,3 in |
Horizontal | |
Joint et charnière en bas | |
Poignées de transport, 2 loquets et boucles pour cadenas ou sceaux d’inviolabilité, hygromètre monté sur la porte | |
2 | |
1,9 ft3 | |
13,4 in | |
34,1 cm | |
41,4 cm |