Learn More
Bel-Art™ Ruban SP Scienceware™ pour système d’étiquetage protecteur
Tous les produits SP Scienceware ProduitsDescription
Le ruban transparent protège les étiquettes dans le congélateur et l’autoclave ou en présence d’acides, d’alcalis et de solvants organiques. Les résultats des tests prouvent que le ruban reste bien en place et ne se décolore pas après un autoclavage de 40 minutes à 125°C (258°F), mais également après une semaine dans de l’azote liquide à –196°C (–321°F). Toutes les tailles de rouleau ont une épaisseur de 1 mil (0,001 po) avec 1 mil (0,001 po) d’adhésif acrylique.
- Le ruban en PP transparent est extrêmement résistant aux produits chimiques et à l’humidité ; Il offre une grande polyvalence pour un usage intensif en laboratoire
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type d’adhésif | Acrylique |
| Couleur | Transparent |
| Affichage | Consignment |
| Finition | Semi-gloss |
| Format | de dia. int. |
| Matériau | PP |
| Printable Sides | Top |
| Print Technology | Ink Jet |
| Type de produit | Ruban adhésif protecteur pour étiquettes de laboratoire |
| Afficher plus |