Learn More
Blue Eagle Visières de rechange pour protections faciales de sécurité série K.
Description
- Visière en plastique polycarbonate de 0,8 mm d’épaisseur
- Testé et approuvé pour un environnement de travail à température élargie
- Pièce de rechange pour une utilisation avec les protections faciales de sécurité Blue Eagle série K avec protecteur frontal et visière (réf. 16609893, 16622113, 16689883 et 16699883)
- Approuvées pour une utilisation dans une plage de températures élargie et disponibles en différentes couleurs pour plus de commodité.
Compliance
Ce produit est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité telles qu’elles sont prévues par la réglementation européenne (UE) 2016/425 pour l’EPI (équipement de protection individuelle).
Spécification
Spécification
| Épaisseur (métrique) | 0,8 mm |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Visor |
| À utiliser avec (équipement) | Protections faciales de sécurité série K. |
| Matériau | Polycarbonate |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.