Learn More
3M™ Appareil respiratoire spécialisé Aura™, série 9300
Léger et pliable. Le masque pour particules 3M Aura présente une conception unique à trois panneaux pour un plus grand confort et une communication simple.
Marque: 3M™ 7000034740
74.25 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22912" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.06
Detalles adicionales : Poids : 0.36000kg
Descripción
S’adapte à diverses formes et tailles de visage- Technologie de filtration à faible résistance respiratoire pour faciliter la respiration
- La conception ingénieuse à trois panneaux permet un plus grand mouvement du visage pendant la parole pour un port plus confortable
- Un panneau supérieur gaufré permettant de réduire la formation de buée sur les lunettes
- Un panneau nasal sculpté pour une meilleure compatibilité avec les lunettes
- Une languette de menton innovante pour faciliter l’enfilage et l’ajustement de l’appareil respiratoire sur le visage
- Fourni dans un emballage hygiénique pour protéger l’appareil respiratoire de la contamination avant utilisation, il permet également un stockage pratique et une distribution sur le lieu de travail.
- La vanne Cool FLow™ réduit l’accumulation de chaleur pour offrir aux travailleurs une protection confortable, même dans des conditions chaudes et humides
Especificaciones
EN 149:2001A1:2009, CE. | |
Sangle double | |
FFP1 | |
Non | |
Protection contre les particules de poussière et les particules liquides non volatiles, réduction des odeurs indésirables | |
Appareil respiratoire 9913 | |
20/paquet | |
Coque |
Gris | |
Oui | |
Masque pour particules série Specialty 9000 | |
FFP1 | |
Oui | |
Oui | |
Particules solides et liquides non volatiles |