Learn More
Thermo Scientific™ SpeciMAX™ Saliva Collection Kit
Le kit de prélèvement de salive Thermo Scientific SpeciMAX fournit une méthode simple pour le prélèvement de salive brute (c’est-à-dire pure, entière).
Marque: Thermo Scientific™ A50696
Informations supplémentaires : Poids : 5.67000kg
Description
Le kit de prélèvement de salive Thermo Scientific SpeciMAX est fourni avec un entonnoir facile à utiliser, un tube de prélèvement de salive compatible avec l’automatisation et un bouchon à vis pour sécuriser l’échantillon après le prélèvement. Contrairement aux tubes coniques de 15 et 50 ml, le tube de prélèvement de salive SpeciMAX s’intègre facilement aux flux de travail de traitement et d’analyse automatiques qui font partie des programmes de recherche sur la surveillance à haut débit du SRAS-CoV-2. Éliminez le besoin de pipetage manuel salissant de la salive des tubes coniques volumineux et collectez la salive directement dans les tubes SpeciMAX pour l’automatisation. Chaque kit SpeciMAX est conditionné individuellement en sachets à décoller à usage unique, permettant ainsi une distribution facile des dispositifs pour le prélèvement de salive à haut débit.
Caractéristiques du kit de prélèvement de salive SpeciMAX :
- Sachet à décoller à usage unique individuel pour protéger le kit
- Auto-prélèvement de salive de 1 ml non invasif, simple et rapide
- Accès aux échantillons rationalisé grâce à des codes-barres série 1D uniques
- Bouchon de taille standard compatible avec les systèmes de décapsuleur commerciaux
- Tube de prélèvement de salive adapté à la plupart des racks de manipulateur de liquides automatisés
- Scripts d’automatisation optimisés téléchargeables pour les instruments KingFisher Flex et KingFisher DuoPrime
La salive est en train de devenir un liquide biologique adapté au virus du SRAS-CoV-2
Les humains produisent en moyenne 1 à 2 L de salive par jour. La salive a été une source pratique d’ADN pour l’analyse des porteurs génétiques, les tests d’ascendance et de mode de vie, et la pharmacogénomique. Il a été récemment démontré que la cavité buccale, y compris la salive, est une source de virus du SRAS-CoV-2 et peut jouer un rôle direct dans la transmission virale (Huang, N., et al. Nat. Med. (2021) ; https://doi.org/10.1038/s41591-021-01296-8). Pour les études sur le virus du SRAS-CoV-2, l’utilisation de salive facilite le prélèvement d’échantillons et ne nécessite pas de contact direct avec les professionnels du secteur médical, ce qui réduit le risque de transmission des maladies infectieuses.
Simplicité d’utilisation
Chaque kit de prélèvement de salive SpeciMAX est prêt à être utilisé dans des sachets sous blisters faciles à décoller conditionnés individuellement. Les instructions d’utilisation pour le donneur de salive sont imprimées directement sur le couvercle de chaque sachet sous blister pour une commodité maximale.
Pour utiliser le kit de prélèvement de salive SpeciMAX, le donneur de salive suit quatre étapes faciles :
1. Fixer l’entonnoir au tube
2. Remplir de salive (sans bulles) jusqu’à se trouver entre les lignes de 1,0 et 2,0
3. Retirer et jeter l’entonnoir
4. Fixer le bouchon et le tourner pour le fermer
Pour obtenir de meilleurs résultats, les donneurs de salive doivent être informés de s’abstenir de manger, de boire, d’utiliser des produits du tabac ou de mâcher un chewing-gum pendant au moins 30 minutes pour obtenir les meilleurs résultats. Les donneurs de salive doivent permettre à la salive de s’accumuler dans leur bouche, puis de laisser couter la salive dans le haut de l’entonnoir fixé sur le dispositif de prélèvement de salive. Considérez la partie liquide de la salive, et non les bulles, pour déterminer si suffisamment de salive a été prélevée.
Fonctions économiques compatibles avec l’automatisation et le laboratoire
Les kits de prélèvement de salive SpeciMAX peuvent rationaliser le processus, du prélèvement aux systèmes d’automatisation. Par exemple, si un transfert manuel de la salive brute dans un tube compatible avec l’automatisation nécessite 30 secondes de traitement, il faudrait environ 8 heures pour préparer les 1 000 échantillons du flux de travail de l’analyse moléculaire. En éliminant les transferts manuels de salive avec les kits SpeciMAX qui s’adaptent directement à vos racks d’échantillons d’automatisation, le personnel du laboratoire est libre d’effectuer des tâches de plus grande valeur ou de plus grande complexité telles que les analyses et la génération de résultats.
Le tube de prélèvement de salive SpeciMAX s’intègre parfaitement dans les flux de travaux de laboratoire à haut débit en utilisant les codes-barres fournis pour chaque tube de prélèvement ou les étiquettes créées par l’utilisateur selon vos besoins. Le tube de prélèvement de salive SpeciMAX de petite taille facilite le stockage d’un grand nombre d’échantillons dans des espaces de 4°C. Les laboratoires peuvent accueillir jusqu’à 6 tubes SpeciMAX supplémentaires dans un même espace nécessaire pour stocker des tubes coniques volumineux de 50 ml, ce qui facilite la logistique de laboratoire pour gérer et préserver un espace de laboratoire précieux.
Compatible avec l’isolement d’ARN ou directement avec les flux de travaux PCR
La salive brute offre aux laboratoires la possibilité d’être flexibles dans les flux de travaux de biologie moléculaire. Les utilisateurs peuvent extraire l’acide nucléique de la salive brute à l’aide de réactifs spécialisés pour la préparation des échantillons tels que le kit d’isolement d’acide nucléique total pathogène/viral MagMAX (n° de cat. A48383R). D’autres réactifs MagMAX, tels que les kits multi-échantillons d’ADN Ultra 2.0 MagMAX (A36570), d’isolement d’ADNg de salive MagMAX (A39060) et d’isolement d’ARN total MagMAX (A27828), sont déjà équipés de protocoles optimisés et de scripts d’automatisation de manipulateur de particules magnétiques KingFisher. Ainsi, l’intégration du kit de prélèvement de salive SpeciMAX avec les kits de préparation d’échantillons MagMAX appropriés pour diverses études de biologie moléculaire est déjà activée. Le kit de prélèvement de salive SpeciMAX et l’acide nucléique purifié de préparation d’échantillons MagMAX peuvent être utilisés dans plusieurs applications en aval, telles que l’analyse génomique ou l’analyse virale, à l’aide des solutions d’expression génétique TaqMan.
Pour obtenir des résultats plus rapides, lorsque la sensibilité de détection n’est pas si essentielle pour votre application, la salive brute peut être utilisée dans des flux de travaux PCR directe où la salive est utilisée directement dans la RT-PCR, comme avec le kit d’essai PCR rapide du SRAS-CoV-2 TaqCheck (A50914). L’utilisation des flux de travaux pour essai PCR rapide du SRAS-CoV-2 TaqCheck avec les kits de prélèvement de salive SpeciMAX permet aux utilisateurs de contourner l’extraction d’acides nucléiques pour accélérer le délai d’exécution de la salive brute aux résultats.
Spécification
Kit de prélèvement de salive | |
400 dispositifs de prélèvement de salive SpeciMAX (tube de prélèvement de salive, bouchon et entonnoir) | |
Conserver entre 15°C et 30°C |
Usage exclusivement réservé à la recherche | |
400 kits |