Learn More
Spectrum Labs™ Filtre tissé Spectra™ Mesh, acier inoxydable
Le filtre tissé Spectra Mesh™ Spectrum Labs™, en acier inoxydable, se compose de brins individuels tissés dans une grille en maille adaptée aux séparations de macrofiltration.
135.66€ - 389.00€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Zone ouverte | Taille (métrique) de l’ouverture | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Zone ouverte | Taille (métrique) de l’ouverture | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15370852
|
Spectrum Labs™
145827 |
55 mm | 0,3 | 30 μm | 50 μm |
262.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15330892
|
Spectrum Labs™
145936 |
90 mm | 0,3 | 30 μm | 50 μm |
389.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15330912
|
Spectrum Labs™
146439 |
30 cm | 0,452 | 213 mu;m | 102 μm |
255.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15360852
|
Spectrum Labs™
145 826 |
55 mm | 0.42 | 51 μm | 56 μm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15300892
|
Spectrum Labs™
145 932 |
90 mm | 0.57 | 213 μm | 178 μm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15381022
|
Spectrum Labs™
148 931 |
55 mm | 0.52 | 914 μm | 712 μm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- Caractérisés par des ouvertures de maille précises, un pourcentage de la surface ouverte et une épaisseur de maille.
- Affinité pour l'eau : hydrophile
- Résistance/durabilité : très élevée
- Adsorption : élevée
- Résistance optimale : produits corrosifs
- Résistance au pH : pH 4 à 12
- Stabilité thermique : jusqu’à 180°C
- Stérilisation : autoclave/irradiation
Spécification
Stainless Steel | |
Grille à mailles |