Learn More
Spectrum™ Spectra/Mesh™ Filtres tissés pour macrofiltration : Feuilles en polypropylène
Click to view available options
Format:
Disque
Feuilles
Zone ouverte:
26 %
31 %
34 %
36 %
39 %
45 %
Taille (métrique) de l’ouverture:
105 mu;m
210 mu;m
250 mu;m
297 mu;m
350 mu;m
500 mu;m
1000 mu;m
Épaisseur (métrique):
212 μm
308 μm
420 μm
430 μm
525 μm
610 μm
1020 μm
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
Description
Disponibles en 5 matériaux offrant différentes caractéristiques physiques, chimiques et thermiques à sélectionner en fonction de l’application : Nylon (N), polypropylène (PP), polyester (P), acier inoxydable (SS) et PEEK (PK).
- Solides, durables, hydrophobes, à adsorption faible (inertes)
- Meilleure résistance : acides, alcalis & composés organiques
- Tolérance : pH 2-14, jusqu’à 130°C
- Stérilisation : Autoclavables
- 9 tailles d’ouverture de maille : 105-1000 μm
- 5 diamètres de disque : 25 mm, 47 mm, 55 mm, 90 mm et 150 mm
- 1 taille de feuille carrée : 30 x 30 cm
Spécification
Spécification
Adsorption | Faible (inerte) |
Autoclavable | Autoclavable |
Certifications/Conformité | ISO 9001:2008 |
Format | Feuilles |
Matériau | Polypropylène |
Hydrophobicité | Hydrophobe |
Zone ouverte | 34 % |
Plage de pH | 2 à 14 |
Taille (métrique) de l’ouverture | 350 mu;m |
Stabilité de la température | 130deg;C |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spectrum™ Spectra/Mesh™ Filtres tissés pour macrofiltration : Feuilles en polypropylène >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu