Learn More
Spectrum Labs™ Feuille de filtration en acier inoxydable tressé Spectra/Mesh™
Filtre en acier inoxydable hydrophile à haute résistance pour applications de laboratoire, industrielles ou pharmaceutiques.
Marque: Spectrum Labs™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Hydrophile
- Bonne résistance aux produits corrosifs
- Résistant aux pH 4 à 12
- Stérilisation par irradiation/autoclave
Spécification
Acier inoxydable | |
Laboratoire, industriel, pharmaceutique | |
50 μm |
30 μm | |
30% | |
30 x 30 cm |