Learn More
Spectrum™ Dispositifs de dialyse Spectra/Por™ Float-A-Lyzer™ G2
Prêt à l’emploi et à usage unique, le Float-A-Lyzer G2 consiste en une tubulure à membrane biotechnologique en ester de cellulose intégrée à un dispositif de dialyse préassemblé. Facile à utiliser, il est extrêmement pratique pour la dialyse des petits volumes (1 à 10 ml)
Marque: Spectrum™ G235072
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 2.72160kg
Description
Prêt à l’emploi et à usage unique, le Float-A-Lyzer G2 consiste en une tubulure à membrane biotechnologique en ester de cellulose intégrée à un dispositif de dialyse préassemblé. Facile à utiliser, il est extrêmement pratique pour la dialyse des petits volumes (1 à 10 ml)
Disponibles en capacité de : 1 ml, 5 ml, et 10 ml. Le bouchon à vis refermable est à code couleur pour 9 seuils de rétention des molécules et permet un accès ouvert pour un chargement facile et une récupération totale des échantillons grâce à une pipette jetable (inclus pour les capacités de 5 ml et 10 ml). L’anneau flottant (inclus) assure la flottabilité pour optimiser l’efficacité de la dialyse.
- Manipulation et protection contre les fuites supérieures
- Bouchon à vis et pipette refermables pour un chargement facile et une récupération totale
- Membrane avec un degré de pureté maximal, pas de métaux lourds et de sulfures
- Minimise la dilution spécifique du volume
- 9 seuils de rétention des molécules allant de 100 à 1 000 000 daltons
Spécification
Dispositif de dialyse Float-A-Lyzer G2 | |
Ester de cellulose | |
0,9 po | |
23 mm | |
160 mm | |
Bouchon à vis | |
Pipette jetable pour volumes de 5 à 10 ml, anneau flottant | |
Dispositifs de dialyse de laboratoire prêts à l’emploi, membrane avec un degré de pureté maximal, caractéristiques de manipulation supérieures et meilleure étanchéité, capacité de récupération des échantillons de 95 à 98 %, parfaits pour la dialyse des protéines électroéluées ou des fractions chromatographiques |
300 kd | |
0,39 po | |
10 mm | |
6.2 in | |
PP | |
Ambré | |
12/boîte |