Learn More
Thermo Scientific™ Spectrophotomètre SPECTRONIC™ 200, paire de lampes de rechange pour SPECTRONIC 200E avec numéros de série 8AYYYYYYYY (livré après le 1er juillet 2013).
Le spectrophotomètre Thermo Scientific™ SPECTRONIC 200 établit une nouvelle norme en matière de spectrophotomètres dans le visible robustes et simples d’utilisation conçus pour les laboratoires d’enseignement et les applications de routine.
Marque: Thermo Scientific™ 335423-000
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.01440kg
Description
Le spectrophotomètre Thermo Scientific™ SPECTRONIC 200 établit une nouvelle norme en matière de spectrophotomètres dans le visible robustes et simples d’utilisation conçus pour les laboratoires d’enseignement et les applications de routine. Pendant plus d’un demi siècle, les laboratoires du monde entier ont pu compter sur les spectrophotomètres Thermo Scientific pour effectuer, rapidement et facilement, des analyses de l’eau et des contrôles de la qualité, aussi bien dans les établissements de santé et que dans les laboratoires d’enseignement. Le nouveau spectrophotomètre SPECTRONIC 200 allie la simplicité et la fiabilité des modèles SPECTRONIC 20 et GENESYS 20 à la technologie du 21e siècle et une conception innovante assurant à cet instrument des années de fonctionnement sans la moindre difficulté.
Le système SPECTRONIC 200 est un spectrophotomètre robuste et simple d’utilisation qui convient parfaitement aux applications de routine. Doté d’un logiciel intégré commandé par un pavé de navigation intuitive et d’un écran couleur, il offre des fonctions au-delà de toute attente.Conception pratique et robuste
- Dénué de composants internes : pas de pièces susceptibles de s’user
- Compartiment à échantillons amovible : nettoyage facile
- Construction en polymère : résiste à la corrosion des acides ou des solutions oxydantes
- Pavé de navigation et menus à l’écran : grande facilité d’utilisation pour tout utilisateur
- Faible encombrement : gain d’espace précieux sur la paillasse
- Portoirs de cuves sur les faces latérales du compartiment à échantillon : favorise le suivi des échantillons
- Pas de câble d’ordinateur ou de câble série requis : l’instrument se branche simplement et est prêt à effectuer la mesure
Outil parfait pour toutes les mesures spectroscopiques de routine
- Grand écran LCD lumineux à angle réglable : affichage plus visible
- Compartiment à échantillons standard : accueille des cuvettes de 10 x 10 mm et des tubes à essai de 25 mm (1 po) de diamètre maximum
- Système optique protégé de la lumière ambiante : possibilité de mesure des tubes à essai avec le couvercle ouvert
- Mode d’analyse : permet de programmer des méthodes standard
- Impressions d’écran : enregistrement des données pour l’archivage
- Dosage avec un seul facteur ou jusqu’à quatre points d’étalonnage : confiance dans les résultats
- Logiciel Thermo Scientific VISIONlite5 disponible pour votre ordinateur : pilotage de l’instrument, manipulation des données, stockage et gestion des rapports imprimés
Vous n’êtes pas prêt à vous défaire de votre vieux modèle Thermo Scientific Spec 20 or GENESYS 20
- Le spectrophotomètre SPECTRONIC 200 reproduira l’interface et les commandes de l’instrument auquel vous êtes habitué, pour une intégration en douceur dans votre laboratoire
Spécification
Halogène au tungstène | |
Certificat d’analyse (M73COA), certificat de conformité (COC) | |
Analyse spectroscopique des éléments et isotopes |
6 V | |
Lampes tungstène-halogène, 6 V lot de 2 | |
Affichage LCD |