Learn More
Spectrum™ Bouchons de tubulure pour dialyse Spectrum™ : Spectra/Por™ standard
Consistent en une pince articulée monobloc dont les cannelures garantissent une fermeture parfaitement étanche de la tubulure de dialyse
Marque: Spectrum™ 132736
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.03000kg
Description
Consistent en une pince articulée monobloc dont les cannelures garantissent une fermeture parfaitement étanche de la tubulure de dialyse
Type de bouchon standard Spectra/Por :
- Fabriqué en polypropylène pour faciliter la flottabilité des échantillons
- Maintient l’orientation verticale de l’échantillon lorsqu’il est utilisé avec un bouchon lesté Spectra/Por.
- 5 dimensions de la largeur d’étanchéité : 12 mm, 23 mm, 35 mm, 55 mm et 75 mm
- 4 couleurs disponibles pour faciliter l’identification des échantillons
- Autoclavables
- 10/boîte ; à utiliser uniquement avec la tubulure de dialyse RC. Ne pas utiliser avec la tubulure CE.
Spécification
Bouchon de tubulure pour dialyse | |
Polypropylène | |
Autoclavable | |
32°F à 250°F | |
Pièce |
Cellulose régénérée | |
35 mm | |
Orange | |
0°C à 121°C | |
Pour une flottabilité et une orientation verticale des échantillons, laboratoires Spectrum, utilisation avec CR uniquement |