Learn More
Spectrum™ Plateaux d’organisation portatifs Spectrum™ Drawer/Ganizer™
Plateaux 1/8 po. en polystyrène rigide avec bords pliés faciles à saisir pour le transport des articles de laboratoire et la mobilisation d’activités expérimentales
59.97€ - 68.10€
Code produit | Marque | Comprend | Format | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Format | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15371042
|
Spectrum™
155 585 |
(4) Narrow 42 x 7 cm Compartments | Small | Pipette Tray |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15341042
|
Spectrum™
155 510 |
42 x 7 cm 6 Narrow Compartments | Large | Pipette Tray |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15331042
|
Spectrum™
155 495 |
16 compartiments carrés 11 x 10 cm | Grande taille | Plateau organisateur |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15361042
|
Spectrum™
155 570 |
12 Square 10 x 10 cm Compartments | Small | Organizer Tray |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15301042
|
Spectrum™
155 450 |
15 compartiments de tailles diverses | Grande taille | Plateau |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15301052
|
Spectrum™
155 645 |
7 compartiments de différentes tailles | S | Plateau |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15311042
|
Spectrum™
155 465 |
4 compartiments égaux de 23 x 20 cm | S | Plateau à usage général |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15381042
|
Spectrum™
155 600 |
5 Compartments | Small | Instrument Tray |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15351042
|
Spectrum™
155 525 |
7 compartiments de différentes tailles | Grande taille | Plateau organiseur pour pinces et instruments |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15321052
|
Spectrum™
155 675 |
Compartiment (5) 27 x 6 cm et (2) 16 x 14 cm | Small | Plateau pour pipettes |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15391032
|
Spectrum™
155 430 |
7 27 x 6 cm and two 23 x 23 compartments | Large | Pipette Tray |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15391042
|
Spectrum™
155 630 |
4 Equal 20 x 15 cm Compartments | Small | Utility Tray |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Plateaux 1/8 po. en polystyrène rigide avec bords pliés faciles à saisir pour le transport des articles de laboratoire et la mobilisation d’activités expérimentales
Les compartiments profonds sont parfaits pour tenir de grandes quantités ou fournir un confinement secondaire pour les déversements. Également conçu pour s’adapter aux tiroirs de laboratoire, aux réfrigérateurs et aux paillasses afin de protéger les fournitures, d’organiser un espace précieux et de promouvoir la sécurité en laboratoire.
- Conçu pour la portabilité et le stockage dans les tiroirs
- Protège les fournitures, favorise la sécurité et fournit un confinement secondaire
- Six configurations de plateaux disponibles en deux tailles (grandes et petites)
Spécification
Polystyrene | |
0.32 cm |