Learn More
Spectrum™ Bouchons universels pour tubulure de dialyse (pour tous types de membranes)
Consistent en une pince articulée monobloc dont les cannelures garantissent une fermeture parfaitement étanche de la tubulure de dialyse
Brand: Spectrum™ 142110
Code nomenclature Nacres: NB.24
Additional Details : Poids : 0.80000kg
Description
Consistent en une pince articulée monobloc dont les cannelures garantissent une fermeture parfaitement étanche de la tubulure de dialyse
- La conception universelle avec des crêtes d’étanchéité douces n’endommagera pas la tubulure à paroi plus épaisse
- Peut être utilisé avec tous les types de membrane : RC standard, RC de qualité biotechnologique et CE de qualité biotechnologique
- Facile à ouvrir et à resceller
- Options de couleur pour l’identification des échantillons
- Fabriqué en polyamide 6.6 (nylon)
- Température de fonctionnement : 0° à 90°C
- Stérilisable par irradiation aux rayons gamma ou oxyde d’éthylène (non autoclavable)
Specifications
Bouchon de tubulure pour dialyse | |
Nylon | |
Non autoclavable | |
Stérile | |
32°F à 194°F | |
10/boîte |
Ester de cellulose, cellulose régénérée | |
110 mm | |
Blanc | |
Irradiation aux rayons gamma ou oxyde d’éthylène | |
0°C à 90°C | |
Bouchons universels à utiliser avec tous les types de membrane de tubulure |