Learn More
Spectrum™ Tubulure à membrane de dialyse d’ester de cellulose (CE) qualité biotechnologique Spectra/Por™
Seuils de rétention des molécules sélectionnés de 100 à 100 000 daltons
Marque: Spectrum™ 131090
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Seuils de rétention des molécules sélectionnés de 100 à 100 000 daltons
- Les membranes de tubulure CE sont idéales pour le dessalage, la purification et la séparation moléculaire
- Fournis en 10 m (33 pi) de longueur en deux rouleaux de 5 m chacun, en solution d’azoture de sodium à 0,1 %
Informations sur la commande
Remarque : ne pas nouer ; doit être utilisé avec des bouchons en nylon Spectra/Por (08-671-52, -53, -55). Les solvants polaires forts tels que l’acétone, le MEK ou le dioxane endommageront de façon irréparable les membranes. Contactez le service technique de Spectrum, 1-800-634-3300, pour plus d’informations.
Spécification
Tubulure à membrane de dialyse Spectra / Por | |
Ester de cellulose | |
0,39 in | |
10 m | |
39,2°F à 98,6°F | |
Pièce |
1 kd | |
10 mm | |
33 pieds | |
Fourni en solution d’azoture de sodium à 0,1 % | |
4°C à 37°C | |
Idéal pour le dessalage, la purification et la séparation moléculaire |