Learn More
Spectrum™ Tubulure à membrane de dialyse d’ester de cellulose (CE) qualité biotechnologique Spectra/Por™
Seuils de rétention des molécules sélectionnés de 100 à 100 000 daltons
Marque:  Spectrum™ 131192
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11425939
  • 555.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-10-2024
Description
Seuils de rétention des molécules sélectionnés de 100 à 100 000 daltons
  • Les membranes de tubulure CE sont idéales pour le dessalage, la purification et la séparation moléculaire
  • Fournis en 10 m (33 pi) de longueur en deux rouleaux de 5 m chacun, en solution d’azoture de sodium à 0,1 %
Informations sur la commande
Remarque : ne pas nouer ; doit être utilisé avec des bouchons en nylon Spectra/Por (08-671-52, -53, -55). Les solvants polaires forts tels que l’acétone, le MEK ou le dioxane endommageront de façon irréparable les membranes. Contactez le service technique de Spectrum, 1-800-634-3300, pour plus d’informations.
Spécification
Spécification
Tubulure à membrane de dialyse Spectra / Por
Ester de cellulose
0,25 in
10 m
39,2°F à 98,6°F
Pièce
5 kd
6,4 mm
33 pieds
Fourni en solution d’azoture de sodium à 0,1 %
4°C à 37°C
Idéal pour le dessalage, la purification et la séparation moléculaire