Learn More
Spectrum™ Tubulure à membrane de dialyse en ester de cellulose (CE) Spectra/Por™ Biotech
Code produit. 11425959
Click to view available options
Diamètre (métrique):
6,4 mm
10 mm
15 mm
20 mm
24 mm
MWCO:
0,1 à 0,5 kDa
0,5 kd
100 kDa
10 kd
1 kd
25 kd
50 kDa
5 kd
Conditionnement:
1 pièce
10m
Code produit. 11425959
Marque: Spectrum™ 131348
Seuils de rétention des molécules sélectionnés de 100 à 100 000 daltons
Seuils de rétention des molécules sélectionnés de 100 à 100 000 daltons
  • Les membranes de tubulure CE sont idéales pour le dessalage, la purification et la séparation moléculaire
  • Fournie en 10 m (33 pi) de longueur en deux rouleaux de 5 m chacun, dans une solution d’azoture de sodium à 0,1 %
Informations sur la commande
Remarque : ne pas nouer—doit être utilisée avec des bouchons en nylon Spectra/Por (08-671-52, -53, -55). Les solvants polaires forts tels que l’acétone, le MEK ou le dioxane endommageront de façon irréparable les membranes. Contactez le service technique Spectrum, au 1-800-634-3300, pour plus d’informations.
Spécification
Type de produit Tubulure à membrane de dialyse Spectra / Por
MWCO 25 kd
Matériau Ester de cellulose
Diamètre (métrique) 20 mm
Diamètre (impériale) 0,78 in
Longueur (impériale) 33 ft
Longueur (métrique) 10 m
Formule Fourni en solution d’azoture de sodium à 0,1 %
Plage de températures (impériale) 39,2°F à 98,6°F
Plage de températures (métrique) 4°C à 37°C
Quantité 33/boîte
À utiliser avec (application) Idéale pour le dessalage, la purification et la séparation moléculaire
Afficher plus Afficher moins
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.