Learn More
Cytiva Particules magnétiques enrobées de Neutravidin SpeedBeads™, 1 um, 1 % de solides, 0,05 % d’azoture de sodium
Capture de sondes biotinylées. Leur structure “en chou-fleur” offre une capacité de liaison élevée aux billes de Neutravidin . Les billes de Neutravidin SpeedBeads combinent une cinétique à réaction rapide et une liaison faible, non spécifique, pour un rendement accru et une précision optimale dans les immunoessais et les applications de biologie moléculaire.
Marque:  Cytiva 78152104011150
Code nomenclature Nacres: NC.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.13610kg
Code produit. 11864143
  • 295.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-06-2024
Description
  • Les billes de Neutravidin présentent une affinité élevée lors de la liaison aux ligands biotinylés comme les protéines, les acides nucléiques et les peptides. Elles réagissent rapidement à un champ magnétique pour raccourcir le temps de l’essai, améliorent la précision et se déplacent plus rapidement à travers des solutions visqueuses
  • Disponibles avec une gamme de liaison à la biotine de 3500-4500 pmol/mg
Spécification
Spécification
1 % de solides (10 mg/ml)
Immunodosages, Création de bibliothèques d’ADNc, Capture de cibles biotinylées telles que des oligos, des anticorps, des antigènes, d’autres protéines et de petites molécules
1 ml
2°C à 8°C
0,05 % d’azoture de sodium
1 μm