Learn More
3M™ Couvercle interne Speedglas™ 9002X
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Augmenter de 1 teinte
Augmenter de 2 teintes
Protection
Conditionnement:
5 pièces
Description
- Le couvercle interne est conçu pour protéger la surface intérieure du filtre contre les étincelles et les éclaboussures
- Remplacez la plaque chaque fois qu’elle est profondément piquée, rayée ou trop sale pour la nettoyer avec un chiffon doux ou du papier pour lentilles
- Nettoyez-la régulièrement avec un chiffon doux et remplacez-la en cas de trous ou de rayures
- Peut être utilisé pour augmenter les teintes foncées +1 ou +2 du filtre de soudage
- La non-utilisation d’une plaque de protection interne avec le filtre annule la garantie des étincelles ou des éclaboussures endommagent le verre
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Dimensions (L x l) | 53 x 103 cm |
| À utiliser avec (équipement) | Filtre de soudage 3M™ Speedglas™ |
| À utiliser avec (application) | Augmenter de 2 teintes |
| Type de produit | Plaque de protection intérieure |