Learn More
Cole-Parmer™ Accessoires pour Mixer/Mill™ de série 8000
Pour utilisation avec les broyeurs/mélangeurs 8000D et 8000M
Marque: Cole-Parmer™ 8001B
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg
Description
Contient les accessoires :
- Billes de broyage et flacons pour broyage dans différents matériaux et tailles
- Jeux de billes de broyage
- Kits de flacons avec flacon pour broyage et bille(s) de broyage
- Adaptateurs et pinces
Spécification
Kit de billes | |
0,5 po, 0,25 po | |
Idéal pour le broyage général | |
5,5 à 6 |
Fe, Cr, Si, Mn, C | |
1,27 cm, 0,63 cm | |
Kit de flacons pour mélangeur ou broyeur 8000 D et 8000 M | |
Acier durci |