Learn More
Cole-Parmer™ Cupules d’échantillons jetables Spec-Cap™ XRF
Les cupules en aluminium facilitent la production de disques d’échantillons en poudre pour XRF.
Marque: Cole-Parmer™ 3619
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : Poids : 2.00000kg
Description
Les cupules en aluminium facilitent la production de disques d’échantillons en poudre compacte pour XRF.
- Peu profondes et à paroi fine
- La cupule forme le fond et les côtés partiels du disque d’échantillon rempli, ce qui le rend plus résistant à l’ébrèchement et à la casse
- L’échantillon est plus facile à manipuler, à marquer et à stocker
Spécification
Fluorescence X | |
Produit des granulés de 31 mm x 5 mm | |
30 mm | |
0,31 po | |
Aluminium |
Cupule d’échantillon | |
1,1 in | |
XRF | |
8 mm | |
100/paquet |