Learn More
Cole-Parmer™ Hydraulic Laboratory Pellet Press Accessories, Die Set Pellet
Optimize performance of your Cole-Parmer™ hydraulic laboratory pellet press with this Die Set Pellet.
1160.00€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Diamètre (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Diamètre (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17897715
|
Cole-Parmer™
3613 |
13 mm | 0.5 in. |
1160.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Choose from a wide range of accessories including pellet die sets, pellets, flaring tool, and more.
- Ensure top results from your Cole-Parmer™ hydraulic laboratory pellet press for pressing of sample pellets for XRF and other analytical techniques with these accessories and components.
- The accessories and replacement parts include the 13 mm, 31 mm, 35 mm, and 40 mm pellet die sets, different material pellets, sleeve-and plunger sets, and more.
Spécification
Die Set Pellet |