Learn More
Bollé Safety Verre de rechange sphérique, transparent
Code produit. 12669170
Code produit. 12669170
Marque: Bollé Safety FASPHERPI
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Verre de rechange pour écran facial SPERE
  • Protection contre les arcs électriques de court-circuit
  • Protection PC 20,5 x 39,4 cm
  • Résistant aux chocs énergétiques élevés (marquage A)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Épaisseur (métrique) 2 mm
    Jetable Non
    Lens Material Polycarbonate