Learn More
Bollé Safety Lunettes de sécurité Red Flash Spider
Click to view available options
:
Revêtement des verres : Revêtement anti-buée et anti-rayures
Description
- Verres à technologie Red Flash.
- Revêtement anti-rayures.
- Revêtement anti-buée.
- Les verres et la monture résistent à une bille de 6 mm, 0,86 g à 45 m/s.
- Les verres et la monture protègent contre les particules à grande vitesse à des températures extrêmes.
- Résistance minimale garantie des lunettes de protection contre les risques quotidiens, y compris la chute des lunettes de protection sur le sol, le vieillissement par exposition à la lumière, l’exposition à la chaleur ou à la corrosion, etc. (protection maximale pour les lunettes).
- Certificat de la norme européenne CE disponible.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certificat de la norme européenne CE disponible. |
| Revêtement de la lentille | Antibuée, Antirayures |
| Teinte de la lentille | Red flash |
| Type de produit | Lunettes de sécurité Spider SPIFLASH |
| Nb par paquet | 1paire |
| Lens Material | Polycarbonate |