Learn More
3M™ Tuyaux spiralés
Code produit 11395262 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
7,5 m
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11395262 7,5 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11395262 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000042678
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    232.72€ / 1 pièces
    Économisez 108.28€
    31% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-02-2027
Spécification
Type de produit Tuyau spiralé
À utiliser avec (application) Air comprimé
Quantité 1 de chaque
Longueur (métrique) 7,5 m