Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre basse température à immersion totale rempli d’alcool
Peut être immergé jusqu’à 300 mm. Le thermomètre basse température à immersion totale rempli d’alcool Fisherbrand™ comprend un fond blanc avec un raccord fixe.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Thermomètre à immersion totale et à fond blanc avec raccord fixe- Longueur totale : 300 mm
- Diamètre 7 mm
Spécification
7mm | |
immersion totale | |
Verre | |
Thermomètre à basse température | |
- 80°C |
Usage général | |
300mm | |
Alcool | |
30°C | |
-80°C à +30°C |