Learn More
Nabertherm Four tubulaire horizontal de type fendu série RSH 1300 avec régulateur B400
La conception de type fendue facilite le changement de tube de travail. Elle permet de changer confortablement les différents tubes de travail (ex. : tubes de différents matériaux).
Marque: Nabertherm RS381B3AN
Informations supplémentaires : Poids : 40.00000kg
Description
- Température maximale : 1300°C
- Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée
- Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
- Thermocouple de type S
- La conception fendue permet d’insérer facilement le tube de travail
- Tube de travail en matériau C 530 livré avec bouchons en fibres pour le fonctionnement sous air
- Les éléments chauffants logés sur des supports tubulaires assurent un rayonnement libre
- Appareillage de connexion et unité de commande intégrés dans la carcasse du four
- Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
- Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
Up to 1300°C | |
445 x 670 x 580 mm | |
80 mm |
B400 | |
500 mm | |
46 kg |