Learn More
Nabertherm™ Four tubulaire vertical de type fendu série RSV 1300 avec régulateur P570
La conception de type fendue facilite le changement de tube de travail.Elle permet un échange confortable de divers tubes de travail.
Marque:  Nabertherm™ RI252V3AN3
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 36.00000kg
Code produit. 17398119
  • 8320.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-08-2024
Description
  • Température maximale :1300°C
  • Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée
  • Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
  • Thermocouple de type S
  • Châssis pour fonctionnement vertical
  • La conception fendue permet d’insérer facilement le tube de travail
  • Le tube de travail en matériau C 530 est livré avec bouchons en fibres pour le fonctionnement sous air
  • Les éléments chauffants logés sur des supports tubulaires assurent un rayonnement libre
  • RSV : appareillage de connexion et unité de commande séparés du four dans une armoire murale ou sur pied
  • Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
  • Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
Spécification
P570
500 mm
36 kg
Jusqu’à 1 300°C
50 mm